Få mere at vide
Praseodymium(III) oxide, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Praseodymium(III)oxid bruges som pigment i glas-, optik- og keramiske industrier. Praseodymium-doteret glas kaldet didymiumglas bruges i svejsebriller, da det blokerer for infrarød stråling. Yderligere bruges det som et dielektrikum i kombination med silicium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2300°C |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,7712 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids. |
| Formel vægt | 329.83 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |