Få mere at vide
Praseodymium(III)nitratpentahydrat, 99,9%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522601 50 g Glasflaske 50g
1 options
Artikelnummer. 10522601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194590500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14483-17-1 | N3O9Pr·5H2O | 417 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) nitrate pentahydrate
CAS 14483-17-1
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.90%
Molekylær formel N3O9Pr·5H2O
Lineær formel Pr(NO3)3·5H2O
MDL nummer MFCD00149825
Molekylvægt (g/mol) 417
Formel vægt 417
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Praseodymium(III)-nitrate pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.