Få mere at vide
Praseodymium(III)nitrathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782092
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11317647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012909.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15878-77-0 | H12N3O15Pr | 435.01 g/mol
Praseodymium(III)nitrathydrat bruges i lysstofrør og fosfor. Det bruges også i ultralydssyntese af faserent praseodymmolybdat. Det spiller en stor rolle i den solvotermiske proces til dannelse af doteret lanthanidoxysulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15878-77-0
Molekylær formel H12N3O15Pr
Molekylvægt (g/mol) 435.01
MDL nummer MFCD00011175
InChI nøgle LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 204170
SMIL O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) nitrate hydrate
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile.
IUPAC navn praseodym(3+)hexahydrattrinitrat
Formel vægt 326.92 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Green crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Praseodymium(III) nitrate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Praseodymium(III) nitrate hexahydrate