Få mere at vide
Praseodymium(III)nitrathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397637
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11397637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012909.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15878-77-0 | H12N3O15Pr | 435.01 g/mol
Praseodymium(III)nitrathydrat bruges i lysstofrør og fosfor. Det bruges også i ultralydssyntese af faserent praseodymmolybdat. Det spiller en stor rolle i den solvotermiske proces til dannelse af doteret lanthanidoxysulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15878-77-0
Molekylær formel H12N3O15Pr
Molekylvægt (g/mol) 435.01
MDL nummer MFCD00011175
InChI nøgle LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 204170
SMIL O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) nitrate hydrate
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile.
IUPAC navn praseodym(3+)hexahydrattrinitrat
Formel vægt 326.92 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Green crystals