Få mere at vide
Praseodymium(III)nitrathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Praseodymium(III)nitrathydrat bruges i lysstofrør og fosfor. Det bruges også i ultralydssyntese af faserent praseodymmolybdat. Det spiller en stor rolle i den solvotermiske proces til dannelse af doteret lanthanidoxysulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) nitrate hydrate |
| Navn note | Rare Earth Oxides Content |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile. |
| IUPAC navn | praseodym(3+)hexahydrattrinitrat |
| Formel vægt | 326.92 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Praseodymium(III) nitrate hydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium(III) nitrate hexahydrate