Få mere at vide
Praseodym(III) nitrathydrat, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Praseodymium(III)nitrathydrat bruges i lysstofrør og fosfor. Det bruges også i ultralydssyntese af faserent praseodymmolybdat. Det spiller en stor rolle i den solvotermiske proces til dannelse af doteret lanthanidoxysulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) nitrate hydrate |
| Navn note | Indhold af sjældne jordoxider |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, vandfri amin, alkohol, ether, polære opløsningsmidler og acetonitril. |
| IUPAC navn | praseodym(3+);trinitrat;hexahydrat |
| Formel vægt | 326,92 (anhydr) |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |