Få mere at vide
Praseodym(III) nitrathexahydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Praseodymium(III)nitrathexahydrat bruges i elektriske komponenter, optiske briller og fotooptiske materialer. Find også brug som katalysatorer og laboratoriereagens. Derudover bruges det i den solvotermiske proces til dannelse af doteret lanthanidoxysulfid. Det er en forløber for elektroaflejring af praseodymoxid til elektrokemiske anvendelser. Det er et udgangsmateriale til fremstilling af keramiske pigmenter, metal-organiske rammer og blandede ledere. Det finder anvendelse i syntesen af andre praseodymforbindelser og komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) nitrate hexahydrate |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 435,01 (326,92 Vandfri) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |