Få mere at vide
Praseodym(III, IV)oxid, REacton™ , 99,996 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331438
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11331438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010914.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Det bruges i pigment i glas-, optik- og keramiske industrier. Praseodymium-doteret glas, kaldet didymium-glas, bruges til svejsning, smede- og glasblæsningsbriller på grund af dets blokerende egenskab af infrarød stråling. Det anvendes i faststofsyntesen af praseodymmolybdænoxid, som bruges som halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-29-5
Molekylær formel O11Pr6
Molekylvægt (g/mol) 1021.44
MDL nummer MFCD00011178
InChI nøgle HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hexapraseodym(3+) undecaoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III, IV) oxide
Smeltepunkt 2500°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water; moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 1021.43
Procent renhed 99.996%
Grad Reacton