Få mere at vide
Praseodymium(III, IV) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11396288
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396288 100 g 100g
11386288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011235.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Praseodymium(III, IV)oxid bruges i pigment i glas-, optik- og keramiske industrier. Praseodymium-doteret glas, kaldet didymium-glas, bruges til svejsning, smede- og glasblæsningsbriller på grund af dets blokerende egenskab af infrarød stråling. Det anvendes i faststofsyntesen af praseodymmolybdænoxid, som bruges som halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-29-5
Molekylær formel O11Pr6
Molekylvægt (g/mol) 1021.44
MDL nummer MFCD00011178
InChI nøgle HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hexapraseodym(3+) undecaoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III, IV) oxide
Smeltepunkt 2500°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 1021.43
Udseende Black powder