Få mere at vide
Praseodymium(III, IV) oxide, 99% (REO)
Artikelnummer. p-7059430
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11425380
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044594.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Anvendes i keramiske strukturer. Har en bred vifte af applikationer fra produktion af lerskåle til avanceret elektronik. Praseodymoxid er også nyttigt i lette strukturelle komponenter i rumfart og elektrokemiske applikationer såsom brændselsceller på grund af dets ioniske ledningsevne. Komponent af didymium glas som er et farvestof til svejserbriller, også som et vigtigt tilsætningsstof til Praseodymium gule pigmenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-29-5
Molekylær formel O11Pr6
Molekylvægt (g/mol) 1021.44
MDL nummer MFCD00011178
InChI nøgle HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hexapraseodym(3+) undecaoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium (III, IV) oxide
Smeltepunkt 2500°C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and only soluble in strong acid.
Formel vægt 1021.43
Procent renhed 99%