Få mere at vide
Praseodymium(III, IV) oxide, 99% (REO)
Beskrivelse
Anvendes i keramiske strukturer. Har en bred vifte af applikationer fra produktion af lerskåle til avanceret elektronik. Praseodymoxid er også nyttigt i lette strukturelle komponenter i rumfart og elektrokemiske applikationer såsom brændselsceller på grund af dets ioniske ledningsevne. Komponent af didymium glas som er et farvestof til svejserbriller, også som et vigtigt tilsætningsstof til Praseodymium gule pigmenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium (III, IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2500°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water and only soluble in strong acid. |
| Formel vægt | 1021.43 |
| Procent renhed | 99% |