Få mere at vide
Praseodymium(III, IV) oxide, 99% (REO)
Artikelnummer. 11425380
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425380 250 g 250g
11435380 1 kg 1kg
11445380 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425380 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044594.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Anvendes i keramiske strukturer. Har en bred vifte af applikationer fra produktion af lerskåle til avanceret elektronik. Praseodymoxid er også nyttigt i lette strukturelle komponenter i rumfart og elektrokemiske applikationer såsom brændselsceller på grund af dets ioniske ledningsevne. Komponent af didymium glas som er et farvestof til svejserbriller, også som et vigtigt tilsætningsstof til Praseodymium gule pigmenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-29-5
Molekylær formel O11Pr6
Molekylvægt (g/mol) 1021.44
MDL nummer MFCD00011178
InChI nøgle HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hexapraseodym(3+) undecaoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium (III, IV) oxide
Smeltepunkt 2500°C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water and only soluble in strong acid.
Formel vægt 1021.43
Procent renhed 99%