Få mere at vide
Praseodym(III,IV)oxid, 99,9%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10266630 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 10266630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194620500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III, IV) oxide
Navn note 99.9%
CAS 12037-29-5
Farve Sort eller brun til grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.90%
Molekylær formel O11Pr6
Lineær formel Pr6O11
MDL nummer MFCD00011178
Merck Index 14, 7712
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
IUPAC navn hexapraseodym(3+) undecaoxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 1021.44
Formel vægt 1021.44
Procent renhed 99,9% (spormetalbasis)
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Praseodymium(III,IV) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.