Få mere at vide
Praseodym(III, IV)oxid, 99,5% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Praseodymium(III, IV)oxid bruges i pigment i glas-, optik- og keramiske industrier. Praseodymium-doteret glas, kaldet didymium-glas, bruges til svejsning, smede- og glasblæsningsbriller på grund af dets blokerende egenskab af infrarød stråling. Det anvendes i faststofsyntesen af praseodymmolybdænoxid, som bruges som halvleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III, IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2500°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids. |
| Formel vægt | 1021.43 |
| Procent renhed | 99.5% |