Få mere at vide
Praseodymium(III) iodide, ultra dry, 99.9+% (REO)
Artikelnummer. p-7050746
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11318168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039385.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13813-23-5 | I3Pr | 521.621 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-23-5
Molekylær formel I3Pr
Molekylvægt (g/mol) 521.621
MDL nummer MFCD00049513
InChI nøgle PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
PubChem CID 83744
IUPAC navn triiodopraseodym
SMIL I[Pr](I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) iodide
Smeltepunkt 737°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Crystals or Needles
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel PrI3
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 521.62
Procent renhed ≥99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive