Få mere at vide
Praseodymium(III) iodide, ultra dry, 99.9+% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) iodide |
| Smeltepunkt | 737°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Crystals or Needles |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | PrI3 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 521.62 |
| Procent renhed | ≥99.9% |
| Vis mere |