Få mere at vide
Praseodymium(III) iodide, ultra dry, 99.9+% (REO)
Artikelnummer. 11318168
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318168 1 g 1g
11328168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039385.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-23-5 | I3Pr | 521.621 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-23-5
Molekylær formel I3Pr
Molekylvægt (g/mol) 521.621
MDL nummer MFCD00049513
InChI nøgle PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
PubChem CID 83744
IUPAC navn triiodopraseodym
SMIL I[Pr](I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) iodide
Smeltepunkt 737°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Crystals or Needles
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel PrI3
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 521.62
Procent renhed ≥99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive