Få mere at vide
Praseodym(III) fluorid, anhydr, REacton™, 99,9895% (REO)
Artikelnummer. 11386298
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386298 10 g 10g
11366298 2 g 2g
11376298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011241.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13709-46-1 | F3Pr | 197,90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-46-1
Molekylær formel F3Pr
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00016287
InChI nøgle BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn praseodym(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) fluoride
Smeltepunkt 1395 °C
Navn note Vandfri
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 6.2 g/mL
Lineær formel PrF3
FN nummer UN3288
Formel vægt 197.9
Procent renhed 99.9895%
Grad Reacton