Få mere at vide
Praseodym(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,9895 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376298
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11376298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011241.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13709-46-1 | F3Pr | 197.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-46-1
Molekylær formel F3Pr
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00016287
InChI nøgle BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn praseodym(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) fluoride
Smeltepunkt 1395°C
Navn note Anhydrous
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel PrF3
FN nummer UN3288
Formel vægt 197.9
Procent renhed 99.9895%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.2 g/mL