Få mere at vide
Praseodym(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1395 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 6.2 g/mL |
| Vis mere |