Få mere at vide
Praseodymium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051519
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041418.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-46-1
Molekylær formel F3Pr
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00016287
InChI nøgle BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn praseodymium(3+) trifluoride
SMIL [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) fluoride
Smeltepunkt 1395°C
Navn note Anhydrous
Farve Green
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water.
Formel vægt 197.9
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.2 g/mL