Få mere at vide
Praseodymium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384118
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384118 10 g 10g
11394118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041418.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-46-1
Molekylær formel F3Pr
Molekylvægt (g/mol) 197.90
MDL nummer MFCD00016287
InChI nøgle BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn praseodymium(3+) trifluoride
SMIL [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) fluoride
Smeltepunkt 1395°C
Navn note Anhydrous
Farve Green
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water.
Formel vægt 197.9
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.2 g/mL