Få mere at vide
Praseodymium(III)chlorid, ultra tør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050747
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11338168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039386.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-79-2
Praseodymium (III) chlorid bruges til fremstilling af metal praseodym og praseodym forbindelser, glas, keramik og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-79-2
MDL nummer MFCD00011176
Synonym acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Tekniske data
Kogepunkt 1700°C
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) chloride
Smeltepunkt 786°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,7712
Opløselighedsinformation Soluble in water. (1039g/L) at 13 C.
Formel vægt 247.27
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.02 g/mL