Få mere at vide
Praseodymium(III)chlorid, ultra tør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338168 5 g 5g
11348168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039386.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-79-2
Praseodymium (III) chlorid bruges til fremstilling af metal praseodym og praseodym forbindelser, glas, keramik og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-79-2
MDL nummer MFCD00011176
Synonym acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Tekniske data
Kogepunkt 1700°C
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) chloride
Smeltepunkt 786°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,7712
Opløselighedsinformation Soluble in water. (1039g/L) at 13 C.
Formel vægt 247.27
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.02 g/mL