Få mere at vide
Praseodymium(III) chloride, ultra dry, 99.95% (REO)
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampouled under argon
Spécification
Spécification
| Kogepunkt | 1700°C |
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 786°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | PrCl3 |
| Formel vægt | 247.27 |
| Procent renhed | 99.95% |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu