Få mere at vide
Praseodymium(III) chloride, ultra dry, 99.95% (REO)
Artikelnummer. 15459105
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459105 25 g 25g
15439105 1 g 1g
15449105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459105 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37815.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-79-2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-79-2
MDL nummer MFCD00011176
Synonym acmc-20ajts, praseodymium 3+ ion trichloride, praseodymium chloride, anhydrous, praseodymium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 5g
Tekniske data
Kogepunkt 1700°C
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) chloride
Smeltepunkt 786°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel PrCl3
Formel vægt 247.27
Procent renhed 99.95%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.02 g/mL