Få mere at vide
Praseodymium(III) chloride, ultra dry, 99.95% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1700°C |
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 786°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | PrCl3 |
| Formel vægt | 247.27 |
| Procent renhed | 99.95% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Praseodymium(III) chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium chloride