Få mere at vide
Praseodymium(III) chloridhydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11316298
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316298 25 g 25g
11306298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011237.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Add to basket
CAS: 19423-77-9 | Cl3Pr | 247,26 g/mol
Vandige opløsninger af praseodym(III)chlorid kan anvendes til at fremstille uopløselige praseodym(III)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19423-77-9
Molekylær formel Cl3Pr
Molekylvægt (g/mol) 247.26
MDL nummer MFCD00149828
InChI nøgle LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn praseodym(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 115 °C
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,7712
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og alkohol
Formel vægt 247,27 (Vandfri)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Lugtfri
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton, 99.9% (REO)
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium(III) chloride hydrate