Få mere at vide
Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Vandige opløsninger af praseodym(III)chlorid kan anvendes til at fremstille uopløselige praseodym(III)-forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 115°C |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,7712 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol |
| Formel vægt | 247.27 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |
| Vis mere |