Få mere at vide
Praseodymium(III) carbonate octahydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4824903
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11342568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014609.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14948-62-0 | C3H16O17Pr2 | 605.959 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14948-62-0
Molekylær formel C3H16O17Pr2
Molekylvægt (g/mol) 605.959
MDL nummer MFCD00211307
InChI nøgle SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
PubChem CID 25022096
IUPAC navn praseodym(3+);tricarbonat;octahydrat
SMIL C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Formel vægt 605.97 (461.85 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Green crystalline