Få mere at vide
Praseodym(III) karbonatokthydrat, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praseodymium(III) carbonate octahydrate |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Grøn krystallinsk |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Formel vægt | 605,97 (461,85 Vandfri) |