Få mere at vide
Praseodymium(III)bromid, ultra tør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050142
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11388557
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035714.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13536-53-3
Praseodymium(III)bromid har nogle af de almindelige anvendelser, såsom i flymotorer, filmindustrien, farvning af glas og emaljer, farve cubic zirconia for at simulere peridot, svejsebriller og glaspusterbriller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13536-53-3
MDL nummer MFCD00049762
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) bromide
Smeltepunkt 691°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 380.63
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic