Få mere at vide
Praseodym(III)acetathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049532
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11362568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014611.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 334869-74-8 | C6H9O6Pr | 318.04 g/mol
Praseodymacetat bruges til at fremstille farveglas og emaljer; når det blandes med visse andre materialer, producerer Praseodymium en intens ren gul farve i glas. Den anden hovedapplikation bruges til fremstilling af pigment og blækfarve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334869-74-8
Synonym n-2-chlorophenyl-2-trifluoromethyl benzamide, cbmicro_015862
PubChem CID 875825
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Molekylær formel C14H9ClF3NO
MDL nummer MFCD02219578
Opløselighedsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
InChI nøgle CBVKYRGTGNCYLK-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC navn N-(2-chlorphenyl)-2-(trifluormethyl)benzamid
Molekylvægt (g/mol) 299.68
Formel vægt 318.03 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%