Få mere at vide
Praseodym(III) acetathydrat, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11372568
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372568 100 g 100g
11362568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014611.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 334869-74-8 | C6H9O6Pr | 318,04 g/mol
Praseodymacetat bruges til at fremstille farveglas og emaljer; når det blandes med visse andre materialer, producerer Praseodymium en intens ren gul farve i glas. Den anden hovedapplikation bruges til fremstilling af pigment og blækfarve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334869-74-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Molekylær formel C6H9O6Pr
MDL nummer MFCD00150121
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, moderat opløselig i stærke mineralsyrer.
InChI nøgle KPXRPRLCONABEG-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Pr+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC navn praseodym(3+) triacetat
Molekylvægt (g/mol) 318.04
Formel vægt 318.03 (Vandfri)
Procent renhed 99.9%