Få mere at vide
Praseodym-folie, 1,0 mm tyk, 99,5 % (REO)
Artikelnummer. 11490380
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490380 50 x 50 mm Hver
11351479 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490380 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013963.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140,91 g/mol
Praseodymium bruges som en legeringsbestanddel for legeringer, der bruges til at fremstille permanente magneter og flintsten. Sammen med neodym bruges praseodym til fremstilling af gult glas, som kan bruges som øjenbeskyttelse (f.eks. til svejsere).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-10-0
Molekylær formel Pr
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD00011174
InChI nøgle PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC navn praseodym
SMIL [Pr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium foil
Farve Hvid
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈4,23g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.5%