Få mere at vide
Praseodymium folie, 0,62 mm (0,024 in.) tyk, 99,5% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376587
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376587 25 x 25 mm 25mm
11375709 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000607.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-10-0 | Molekylformel: Pr | Molekylvægt: 140,91 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-10-0
Molekylær formel Pr
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD00011174
InChI nøgle PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC navn praseodym
SMIL [Pr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium foil
Farve Grå
Navn note 0,62 mm (0,024 tommer) tyk
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈2,6g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
Procent renhed 99.5%