Få mere at vide
Praseodym-folie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99% (REO)
Artikelnummer. 11480380
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480380 50 x 50 mm Hver
11341479 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480380 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013962.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140,91 g/mol
Praseodymium optiske egenskaber til brug i amplifikation af telekommunikationssystemer, herunder som dopingmiddel i fluoridfibre. Det bruges også i scintillatoren til medicinske CAT-scanninger. Anvendes som additiv til specialstål, ikke-jernlegering, brintlagringslegering, også reduktionsmiddel til fremstilling af andet sjældent jordmetal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-10-0
Molekylær formel Pr
Molekylvægt (g/mol) 140.91
MDL nummer MFCD00011174
InChI nøgle PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC navn praseodym
SMIL [Pr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Praseodymium foil
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0,42g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Procent renhed 99.9%