missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pranoprofen, TRC

Artikelnummer. 30426096
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426096 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP701140250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pranoprofen
CAS 52549-17-4
Molekylær formel C15H13NO3
Mængde 250 mg
Synonym alpha-methyl-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic acid','(RS)-Pranoprofen','(±)-Pranoprofen','2-(5H-[1]-Benzopyrano[2,3-b]pyridin-7-yl)propionic acid','Niflan','Oftalar','Pranoprofen','Y 8004','dl-Pranoprofen','α-Methyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-ylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C15H13NO3/c1-9(15(17)18)10-4-5-13-12(7-10)8-11-3-2-6-16-14(11)19-13/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc2Oc3ncccc3Cc2c1
IUPAC navn 2-(5H-chromeno[2,3-b]pyridin-7-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 255.27
Formel vægt 255.0895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.