Få mere at vide
Pranidipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pranidipine |
| CAS | 99522-79-9 |
| Molekylær formel | C25 H24 N2 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24N2O6/c1-16-21(24(28)32-3)23(19-12-7-13-20(15-19)27(30)31)22(17(2)26-16)25(29)33-14-8-11-18-9-5-4-6-10-18/h4-13,15,23,26H,14H2,1-3H3/b11-8+ |
| SMIL | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC\C=C\c3ccccc3)C |
| IUPAC navn | 3-O-methyl 5-O-[(E)-3-phenylprop-2-enyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.47 |
| Formel vægt | 448.1634 |