Få mere at vide
Pramoxin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30421353
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421353 1 g
30412931 10 g
30409065 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7008501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-58-1
Molekylær formel C17 H27 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 329.86
Synonym Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride
IUPAC navn 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]morfolin; hydrochlorid
SMIL Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pramoxine Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Formel vægt 329.1758