Få mere at vide
Pramoxinhydrochlorid, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pramoxine Hydrochloride |
| CAS | 637-58-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pramoxine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H27 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride, 3389W95 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1 |
| Vis mere |