Få mere at vide
Pramiracetam, MedChemExpress
Beskrivelse
Pramiracetam is a nootropic drug derived from piracetam, and is more potent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pramiracetam |
| CAS | 68497-62-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H27N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (371.22 mM) |
| SMIL | O=C(NCCN(C(C)C)C(C)C)CN1C(CCC1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.38 |
| Formel vægt | 269.38 |
| Vis mere |