Få mere at vide
(±)-Pramipexole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Pramipexole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13) |
| Formel vægt | 211.1143 |
| Procent renhed | >95% |