Få mere at vide
Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pramipexole |
| CAS | 104632-26-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pramipexole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10H17N3S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, (6S)-, 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, (S)-, (-)-Pramipexole, (S)-2-Amino-6-propylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (S)-Pramipexole, Mirapexin, Pramipexole, SND 919, SUD 919CL2Y, Sifrol, U 98528E |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Industry Type | Clinical Testing |
| Vis mere |