Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pramipexol dihydrochlorid monohydrat, 98%
Artikelnummer. 16641832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16641832 25 g
16631832 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16641832 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463220250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191217-81-9
Molekylær formel C10H21Cl2N3OS
Molekylvægt (g/mol) 302.26
MDL nummer MFCD00876894,MFCD02183927
InChI nøgle APVQOOKHDZVJEX-QTPLPEIMSA-N
IUPAC navn dihydrogen (6S)-N6-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diaminhydratdichlorid
SMIL [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].CCCN[C@H]1CCC2=C(C1)SC(N)=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pramipexole dihydrochloride monohydrate
Analyseprocentområde 97.5 % min. (HPLC)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in dichloromethane
Formel vægt 302.27