missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pralmorelin Diacetate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pralmorelin Diacetate Salt |
| CAS | 158861-67-7 |
| Molekylær formel | C45H55N9O6 • 2C2H4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | D-Alanyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C45H55N9O6/c1-27(47)41(56)52-38(24-30-19-20-31-14-6-7-15-32(31)22-30)43(58)50-28(2)42(57)53-39(25-33-26-49-35-17-9-8-16-34(33)35)45(60)54-37(23-29-12-4-3-5-13-29)44(59)51-36(40(48)55)18-10-11-21-46/h3-9,12-17,19-20,22,26-28,36-39,49H,10-11,18,21,23-25,46-47H2,1-2H3,(H2,48,55)(H,50,58)(H,51,59)(H,52,56)(H,53,57)(H,54,60)/t27-,28+,36+,37-,38-,39+/m1/s1 |
| SMIL | O=C(N[C@H](C(N)=O)CCCCN)[C@H](NC([C@H](CC1=CNC2=C1C=CC=C2)NC([C@H](C)NC([C@H](NC([C@@H](C)N)=O)CC3=CC(C=CC=C4)=C4C=C3)=O)=O)=O)CC5=CC=CC=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 817.9726005 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?