Få mere at vide
Prallethrin (Mixture of diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30007037
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007037 1 g
30005658 500 mg
30006823 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7006001G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23031-36-9
Molekylær formel C19 H24 O3
Molekylvægt (g/mol) 300.39
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, 2-methyl-4-oxo-3-(2-propynyl)-2-cyclopenten-1-yl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 4-hydroxy-3-methyl-2-(2-propynyl)-2-cyclopenten-1-one (7CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 4-hydroxy-3-methyl-2-(2-propynyl)-2-cyclopenten-1-one, trans-(±)- (8CI), 2-Cyclopenten-1-one, 4-hydroxy-3-methyl-2-(2-propynyl)-, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate, trans-(±)- (8CI), Acetylene C permethrin, Etoc, Prallethrin, Rethrinpropargyl, S 4068, S 4068SF
IUPAC navn (2-methyl-4-oxo-3-prop-2-ynylcyclopent-2-en-1-yl) 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
SMIL CC(=CC1C(C(=O)OC2CC(=O)C(=C2C)CC#C)C1(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prallethrin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H24O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h1,9,14,16-17H,8,10H2,2-6H3
Formel vægt 300.1725