Få mere at vide
Pralidoxime Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pralidoxime chloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H |
| Formel vægt | 172.0403 |