Få mere at vide
Pralidoxime Chloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17914546
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17914546 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17914546 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1067.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pralidoxime Chloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pralidoxime chloride
CAS 51-15-0
Analyt- eller komponentnavne Pralidoxime chloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H9 N2 O . Cl
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pyridinium, 2-[(hydroxyimino)methyl]-1-methyl-, chloride (1:1), 2-Formyl-1-methylpyridinium chloride oxime (6CI), Pyridinium, 2-[(hydroxyimino)methyl]-1-methyl-, chloride (9CI), Pyridinium, 2-formyl-1-methyl-, chloride, oxime (8CI), 1-Methyl-2-aldoximinopyridinium chloride, 1-Methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-(Hydroxyiminomethyl)-1-methylpyridinium chloride, 2-PAM chloride, 2-Pralidoxime chloride, 2-Pyridinealdoxime methochloride, N-Methylpyridinium-2-aldoxime chloride, Pralidoxime chloride, Protopam chloride
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H
SMIL [Cl-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
IUPAC navn (NE)-N-[(1-methylpyridin-1-ium-2-yl)methylidene]hydroxylamine;chloride
Molekylvægt (g/mol) 172.61
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.0403 g/mol