missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
PRAK Monoclonal antibody specifically detects PRAK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PRAK |
| Applikationer | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI5E1 |
| Konjugeret | PerCP |
| Fortynding | Western Blot |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | EC 2.7.11, MAP kinase-activated protein kinase 5, MAPK-activated protein kinase 5, MAPKAP kinase 5, MAPKAPK-5, mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5, p38-regulated/activated protein kinase, PRAKEC 2.7.11.1 |
| Værtsarter | Mouse |
| Immunogen | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 197-471 of human MAPKAPK5 (NP_003659) produced in E.coli. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?